Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3501216
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084013
  • 74.90 CHF / 50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1 x
12 mm
16 mm
2 mm
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:12mm; Außendurchmesser:16mm