Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3511927
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942921
  • 229.00 CHF / 50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, weiche Innen- und Außenseite
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1
12 bar bei 20 °C
19 mm
27 mm
4 mm
Transparent
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:19mm; Außendurchmesser:27mm