Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3500305
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10071544
  • 39.40 CHF / 100 Meter
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
100 m
Je 1 x
3 mm
5 mm
1 mm
Durchsichtig
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:3mm; Außendurchmesser:5mm