Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3500710
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10623015
  • 35.95 CHF / 50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
50 m
Je 1 x
7 mm
10 mm
1.5 mm
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:7mm; Außendurchmesser:10mm