Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Ausgezeichnete Option für die Betrachtung des Flüssigkeitsstroms. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind robust, aber leicht und für den allgemeinen Laboreinsatz geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3500406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10256944
  • 28.20 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparente Farbe
  • Temperaturbeständig bis 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
PVC
100 m
100/Packung
4 mm
6 mm
1 mm
Transparent
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche > Innendurchmesser:4mm; Außendurchmesser:6mm