Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1220J-900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819241
  • 1215.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316L mit einem Innenkern aus PTFE oder Edelstahl 316L
  • Für die Entnahme von mehrstufigen, diskreten Proben
  • Geeignet für frei fließende Pulver
  • Bajonettgriff für einfache Bedienung
  • Mit der Verschlusshülse kann jeweils eine Tasche geleert werden
  • Probenehmer werden standardmäßig mit spitzen Enden geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
3 Taschen
90 ml
900 mm
Edelstahl (316L)
Innenstange aus Edelstahl
40 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer > LengthMetric: 900 mm