Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
- Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
- Mit perforiertem Griff
- Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten
Spezifikation
Mit perforiertem Griff | |
Porzellan | |
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln | |
1.75 mm | |
40mm | |
Tiegelabdeckung |
34 mm | |
Glasiert | |
1150°C | |
10 g | |
5,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan > 40 x 5.5 x 1.75 mm; Innendurchm.: 34 mm; 6 g; Kartongew.: 1.5 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur