Learn More
Cole-Parmer™ Ablageschale aus 304 Edelstahl
Diese Edelstahltabletts eignen sich für den Transport von Verbrauchsmaterialien, Geräten und anderen Gegenständen. Cole-Parmer™ Allzwecktabletts aus Edelstahl 304 erfüllen im Labor vielfältige Aufgaben.
Marke:  Cole-Parmer™ 07277-13
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707954
  • 94.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ablagetablett aus Edelstahl
  • Beständig gegen Temperaturen bis 343°C
Spezifikation
Spezifikation
342 x 247 mm
19 mm
Edelstahl
24,8 cm
Je 1
0,75 in.
343 °C
342 x 247 x 19 mm
34,3 cm
Mehrzweckablage
Halten Sie mehrere für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen bereit
13,5 in.
Rechteckig
9,75 in.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Ablageschale aus 304 Edelstahl > Größe (L x B): 342 x 247 mm