Learn More
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln
- Innen und außen verglast, mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
- Mit perforiertem Griff
- Es wird dringend empfohlen, dass die Heiz- und Kühlraten 200 °C pro Stunde und die maximale Betriebstemperatur von 1100 °C nicht überschreiten
Spezifikation
Mit perforiertem Griff | |
Porzellan | |
Für die Verwendung mit Fisherbrand hohen und breiten Porzellan-Tiegeln | |
2.5 mm | |
75mm | |
Tiegelabdeckung |
66 mm | |
Glasiert | |
1150°C | |
40 g | |
7mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiegeldeckel aus Porzellan > 75 x 7 x 2.5 mm; Innendurchm.: 66 mm; 40 g; Kartongew.: 3.4 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur