Learn More
Fisherbrand™ Parafilmspender aus ABS-Kunststoff
Zum sicheren Schneiden und Abrollen von Folien. Der Fisherbrand™ Parafilm™ Verschlussfolienspender wird mit zwei Sicherheitsklingen geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ HS234525D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11875993
  • 73.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Spender aus ABS-Kunststoff mit Sicherheitsrasiermesser, das ohne Gefahr für die Finger herausfährt und schneidet.
  • Im Lieferumfang sind zwei einfach austauschbare Schnittklingen enthalten.
  • Spender fasst eine oder zwei 50 mm-Rollen (2 in.) oder eine 100 mm-Rolle (4 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Abroller für Verschlussfolie
6.7 in.
4.7 in.
6.1 in.
Parafilm
Freestanding
Hinged Lid
2 Schneidemesser
Rot
171 mm
120 mm
156 mm
ABS
1
1 x 100 mm-Rollen oder 2 x 50 mm-Rolle
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ Parafilmspender aus ABS-Kunststoff > Farbe: Rot