Learn More
Fisherbrand™ Mekerbrenner
Ausgestattet mit einem perforierten Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt.
Marke:  Fisherbrand™ 4101/32
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12882154
  • 62.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die heißeste Flammentemperatur für alle Erdgasbrenner liegt zwischen 900°C und 1000°C an der Spitze des blauen Flammenkegels
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit blauer, chemisch beständiger Acryl-Lackierung
  • Alle Brenner vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
  • Die Tests werden mit dem Normgasdruck für jedes spezifische Gas durchgeführt
  • Die Temperaturen sind abhängig vom Versorgungsdruck und vom chemischen Aufbau des Gases, der in verschiedenen Teilen der Welt variiert
  • Der normale Versorgungsdruck für Erdgas beträgt 20 Millibar
  • Nicht mit Luftregler ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
Mekerbrenner
30 mm
Je 1
Erdgas
192 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mekerbrenner > Gastyp: Natur/Kohle