Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™ SPFS66500-250
52.96 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Graduiert
- ISO 1773
- Borosilikatglas
- Konisch
Spezifikation
ISO 1773 | |
250 ml | |
145 mm | |
Ja | |
85 mm |
34 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Enghals |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur