Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
325.00 CHF - 1940.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Griffmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Griffmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809241
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220J-2000
90 ml 40 mm 2000 mm Innenstange aus Edelstahl
1940.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15819241
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220J-900
90 ml 40 mm 900 mm Innenstange aus Edelstahl
1215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15839231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220A-1500
20 mL 25 mm 1.500 mm Innere Stange aus PTFE
631.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15849231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220A-600
15 ml 25 mm 600 mm Innere Stange aus PTFE
425.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15859231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220A-900
20 mL 25 mm 900 mm Innere Stange aus PTFE
433.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220B-1500
20 mL 25 mm 1.500 mm Innenstange aus Edelstahl
779.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220B-300
10 ml 25 mm 300 mm Innenstange aus Edelstahl
325.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15889231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220B-600
15 ml 25 mm 600 mm Innenstange aus Edelstahl
438.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15899231
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
1220J-1500
90 ml 40 mm 1.500 mm Innenstange aus Edelstahl
1515.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316L mit einem Innenkern aus PTFE oder Edelstahl 316L
  • Für die Entnahme von mehrstufigen, diskreten Proben
  • Geeignet für frei fließende Pulver
  • Bajonettgriff für einfache Bedienung
  • Mit der Verschlusshülse kann jeweils eine Tasche geleert werden
  • Probenehmer werden standardmäßig mit spitzen Enden geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Edelstahl (316L)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer