Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb der Pulverschüttung.
Marke: Sampling Systems™ 8060H-1020S
Beschreibung
- Montiert und verpackt in einem Reinraum
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- BSE/TSE-frei
- Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
- Beruhigende Sicherheit
- Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- Finanzen
- Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Spezifikation
HDPE | |
Steril | |
1000 mm |
20 mL | |
21 mm Durchmesser |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
120466 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | 8060H-1020S |
119359 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 8060H-1020S |
110045 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2023 | 8060H-1020S |
109476 | Konformitätsbescheinigung | 07/07/2023 | 8060H-1020S |
106827 | Konformitätsbescheinigung | 25/05/2023 | 8060H-1020S |