Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marque: Sampling Systems™ 1220B-1500
Description
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316L mit einem Innenkern aus PTFE oder Edelstahl 316L
- Für die Entnahme von mehrstufigen, diskreten Proben
- Geeignet für frei fließende Pulver
- Bajonettgriff für einfache Bedienung
- Mit der Verschlusshülse kann jeweils eine Tasche geleert werden
- Probenehmer werden standardmäßig mit spitzen Enden geliefert
Spécification
Probenehmer | |
5 Taschen | |
20 mL | |
1.500 mm |
Edelstahl (316L) | |
Innenstange aus Edelstahl | |
25 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.