Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
Marke:  Fisherbrand™ FB50151
79.37 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11526933
  • 103.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
  • Herstellt aus Borosilikatglas und konform mit den Normen ISO 1042 und DIN 12664.
  • Mit einer Graduierungsmarkierung und austauschbarem Stopfen aus Polyethylen.
  • Die Beschreibung auf jedem Kolben beinhalten die Bestätigung der Einhaltung internationaler Normen sowie ein individuelles Nachbestellkennzeichen.
  • Die Fisherbrand „Chargen-Konformitätsbescheinigung“ kann für dieses Produkt im Reiter „Dokumentation“ heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664
Klar
Borosilikatglas
±0,1 ml
A
Polyethylen
100 ml
170 mm
Ja
12/21
Videos
  • Fisherbrand - POTM - June EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:45
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:45
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand - POTM - June EN
  • Fisherbrand - POTM - June FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:45
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:45
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand - POTM - June FR
  • Fisherbrand - POTM - June DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:45
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:45
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand - POTM - June DE
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A > Kapazität: 100 ml