Learn More
Gibco™ DMEM, ohne Glukose, ohne Glutamin, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Unterstützt das Wachstum verschiedener Säugetierzellen.
Marke:  Gibco™ A1443001
46.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12307263
  • 55.50 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) is a widely used basal medium for supporting the growth of many different mammalian cells. Cells successfully cultured in DMEM include primary fibroblasts, neurons, glial cells, HUVECs, and smooth muscle cells, as well as cell lines such as HeLa, 293, Cos-7, and PC-12. We offer a variety of Gibco™ DMEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This DMEM is modified as follows:
Without: Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES, L-glutamine, Phenol Red
The complete formulation is available.
DMEM is unique from other media as it contains 4 times the concentration of amino acids and vitamins than the original Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM was originally formulated with low glucose (1 g/L) and sodium pyruvate, but is often used with higher glucose levels, with or without sodium pyruvate.
Product Use
For Research Use Only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
DMEM contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, DMEM requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). DMEM uses a sodium bicarbonate buffer system (3.7 g/L) and therefore requires a 5-10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Certifications
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
1 X
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Steril gefiltert
Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Gibco™
Raumtemperatur
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Natriumhydrogencarbonat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2323175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1443001
Chargennummer2451203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1443001
Chargennummer2509076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1443001
Chargennummer2703623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1443001
Chargennummer2766720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1443001
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, ohne Glukose, ohne Glutamin, ohne Phenolrot > DMEM ohne Glucose und Glutamin