Learn More
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical A/0560/08
33.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11443733
  • 33.60 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Spezifikation
Braunglasflasche
247mbar at 20°C
2
C3H6O
Farblos
-95°C
500 mL
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
Flüssig
8765
7
56°C
58.08g/mol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2540904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2540785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2538180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2533819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Chargennummer2532854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0560/21Z,A/0560/PC21,A/0560/PC24,A/0560/21,A/0560/15,A/0560/27,A/0560/25,A/0560/08,A/0560/PC21X,A/0560/17,A/0560/21S,A/0560/PC25,A/0560/PC17,A/0560/21X,A/0560/PB17,A/0560/FP21
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical > 500ml, Flasche aus Braunglas