Learn More
VITLAB™ Kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette
Gewährleisten Sie eine präzise und kontinuierliche Titration. Die VITLAB™ kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette verfügt über ein digitales Bedienfeld mit Handrädern zur einfachen Steuerung der Titrationsgeschwindigkeit und Kalibrierung. Einstellbare Komponenten und eine Doppelkolbenpumpe sorgen für präzise Ergebnisse und einen sicheren Betrieb. Erhältlich in zwei Volumenraten.
Marke:  VITLAB™ 1620507
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10100122
  • 843.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die chemische Volumenanalyse mit geringsten Flüssigkeitsvolumina erfordert eine erhebliche Konzentration. Die VITLAB™ kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette ermöglicht eine kontinuierliche Titration bis zu einer Konzentration von 1 mol/l, was zu schnellen, bequemen und präzisen Ergebnissen führt.
Das digitale Display vereinfacht die Bedienung
  • Das abgewinkelte Display zeigt das Titrationsvolumen in großen, leicht ablesbaren Zahlen an
  • Anwenderfreundliche, mittelspezifische Kalibrierung über die Tastaturtasten
  • Präzise Kontrolle der Titrationsgeschwindigkeit durch Drehen zweier großer, griffiger Handräder
  • Enthält außerdem Akku-, Pause- und Modusanzeigen sowie Funktionstasten/-schalter
Einstellbare, kontinuierliche Titrationssteuerung
  • Die patentierte Doppelkolbenpumpe versorgt die Titration auf kontinuierliche, impulsfreie Weise
  • Das Teleskop-Entladerohr kann für die Verwendung mit kurzen oder hohen Flaschen angepasst werden (Höhe und Länge)
  • Zur optimalen Ausrichtung des Etiketts lässt sich die Flasche frei um 360°drehen
  • Einstellbar für verschiedene Flaschengrößen mit entsprechendem Gewindeadapter
  • Lange Lebensdauer mit zwei einfach auszutauschenden 1.5-V-Mikrobatterien
Qualität und Sicherheit gewährleistet
  • Das innovative Umwälzventil verhindert den Verlust von Reagenzien und reduziert Spritzer
  • Das kompakte Design mit niedrigem Schwerpunkt verringert das Risiko des Umkippens, insbesondere bei kleineren Flaschen
  • Erfüllt alle Anforderungen für die Überwachung von Prüfgeräten ohne Geräteausfall
  • Die Fehlermargen entsprechen der Norm DIN EN ISO 8655-3, auch für Teilvolumen
Spezifikation
Spezifikation
±0.2 % bei 50 ml
0.01 ml (bis zu 99.99 ml), 0.1 ml (100.0 bis 999.9 ml)
Mit Anschlussgewinde GL 45 und GL 32, GL 38 und PP-Gewindeadaptern der Größe S*40, Teleskop-Füllschlauch (200 – 350 mm), Teleskop-Entleerungsschlauch (140 – 220 mm), zwei 1.5 V-Mikrobatterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Continuous Bürette
5 ml
Kontinuierliche Titration verschiedener Medien zur chemischen volumetrischen Analyse
CV: 0.1 % bei 50 ml
DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
VITLAB™ Kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette > Kapazität: 5 ml