Learn More
Ohaus™ Winkelrotor, 64 x 0.5 ml, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  Ohaus™ 30314840
Artikelnummer. 15876672
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 64 x 0.5 ml
  • Max. g-Kraft: 16,298 g
  • Max. Drehzal: 13,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Angle, 64x0.5ml, ID
64 x 0,5 ml
13,500 U/min
FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
16,298 x g
1.520 kg
40 °
Name des Produkts
Ohaus™ Winkelrotor, 64 x 0.5 ml, ID > Modellnummer R-A64 X 0.5/13I