Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14190250
347.99 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12559069
  • 397.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
  • Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
  • Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Klar
Bottle
Gibco™
10 x 500 mL
Säugetierzellkultur
7,0 bis 7,3
Raumtemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
1 X
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
270 bis 300 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium > 10 x 500 ml
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.