Learn More
Gibco™ Glucose-Lösung
Enthält D-Glukose in einer Konzentration von 200 g/l und wird als serumfreier Mediumszusatz für die Zellkultur verwendet.
Marke:  Gibco™ A2494001
36.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15384895
  • 38.58 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Glucose Solution kann zu einer Vielzahl von Gibco Zellkulturmedien hinzugefügt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), RPMI 1640, DMEM/F-12, IMDM und Minimum Essential Medium.
  • Jede Charge der Glucose Solution wurde auf Sterilität, Osmolalität, pH-Wert und Endotoxingehalt getestet
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Compliance
Glucose Solution wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum.
serumfrei
Flüssig
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
50 ml
Glukose-Lösung, 50 ml, flüssig, 12 Monate Haltbarkeit, nur für Anwendungen in die Säugetierzellkultur, nur für Forschungszwecke
200 g/l
Glukose
Säugetierzellkultur
Gibco™
Nur für Forschungszwecke
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2449328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2494001
Chargennummer2562568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2494001
Chargennummer2449324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2494001
Chargennummer2449326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2494001
Chargennummer2562566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2494001
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Glucose-Lösung > 50 ml