Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Spezifische Dichte ASTM-Hydrometer: für schwere Flüssigkeiten
Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen, die die spezifische Dichte schwerer und leichter Flüssigkeiten in verschiedenen Bereichen von 0,650 bis 2,000 messen
Marke:  H-B Instrument™ B61891-3400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17490274
  • 69.18 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht den Genauigkeitsanforderungen der ASTM-Hydrometer
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:60 °F/60 °F
Anwendungen:
Wird häufig in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport, Kühlung und mehr verwendet.
Zertifizierungen:
In mehreren Sprachen erhältliche Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die eine auf NIST zurückführbare Genauigkeit nachweist.Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA anerkannt und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.Entspricht den Standards der American Society of Testing Materials (ASTM) E100.
Lagerung:
ASTM-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden.Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
125H.
0,001
260 mm
Für schwere Flüssigkeiten
±0,001
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist. Entspricht den E100-Standards der American Society of Testing Materials (ASTM).
ASTM-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
1,000 bis 1,050
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Spezifische Dichte ASTM-Hydrometer: für schwere Flüssigkeiten > ASTM-Nr.:125 H; Bereich:1,000 bis 1,050; Länge:260mm