Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben
Der komplette dreiteilige Kolben aus hochfestem Borosilikatglas ist oben und unten mit einer Silikongummidichtung versehen
Marke: Labconco™ 7554900
Beschreibung
Der komplette dreiteilige Kolben aus hochfestem Borosilikatglas ist oben und unten mit einer Silikongummidichtung versehen
- Mit 24/40 Verbindungen
- Die Dichtung greift oben und unten sicher, kommt aber nie mit der Probe in Berührung
- Flacher Boden
- Durch die weiten Öffnung können Sie Proben leicht einfüllen und schnell gefriertrocknen
- Kompatibel mit Labconco, Virtis™ und anderen namhaften Gefriertrocknermarken
- Die Flaschen sollten nicht mehr als ein Drittel befüllt werden, damit die maximale Oberfläche für eine effiziente Gefriertrocknung zur Verfügung steht
- Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Spezifikation
3,55 in. | |
Glas | |
14,5 cm | |
Flask Kit | |
3 lbs. | |
Joint | |
90,2 mm |
750 ml | |
5,7 in. | |
Vollständiger dreiteiliger Kolben aus geprägtem Oberteil aus Borosilikatglas mit hoher Festigkeit und Boden mit Dichtung aus Silikonkautschuk | |
24/40 | |
Reusable | |
Flat | |
1,4 kg |