Learn More
Harvard Biochrom Ultrospec™ 10 Zelldichtemessgerät
Zur Messung der Zelldichte in Suspensionen bei 600 nm / OD600
Marke: Harvard Biochrom 80211630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die kleinen, tragbaren und einfach zu bedienenden Geräte können Wachstumsraten von E. coli, anderen Bakterien und Hefen messen
- Batteriebetrieben und tragbar für den Einsatz in der Zellkultur
- Verwendet eine LED-Quelle in Kombination mit einer fortschrittlichen Faseroptik
- Handgerät für Röhrchen oder Einwegzellen aus Kunststoff
- Kann leicht in Inkubationsschränken, unter anaeroben Bedingungen und in anderen Bereichen des Labors, in denen Zellen kultiviert werden, eingesetzt werden
- Verschüttungen lassen sich leicht von der glatten Oberfläche abwischen, und der Zellraumbereich kann mit Formaldehyd oder Ethylenoxid gespült werden, um ihn zu sterilisieren
- Herunterladen der Ergebnisse auf einen PC oder Drucker zur komfortablen Datenspeicherung und -abfrage
- Serielle Ausgänge mit 99 Speicherplätzen
- Kompakt, wenig Wartungsaufwand
- Wiederaufladbare Batterien für fast einen Monat kabellosen Betrieb
Nicht für die Verwendung mit Säugetierzelllinien empfohlen.
Spezifikation
LED | |
RS232 | |
Measuring Cell Density |
>±0.05 | |
Dichtemessgerät |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Harvard Biochrom Ultrospec™ 10 Zelldichtemessgerät > Ultrospec 10; Classic
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur