Learn More
- Home
- Products
- Mikrotiterplatten
- Mikrotiterplatten für Zellkulturen
- Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Artikelnummer. 10327461
Alle ansehen Corning Produkte
Artikelnummer. 10327461
Marke: Corning™ 3628
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
- Umweltvorteile umfassen:
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen |
Anzahl pro Karton | 100/Karton |
Anzahl pro Packung | 20 St./Packung |
Menge | 5 x 20 |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Artikelnummer. 10376912
-
Artikelnummer. 10564581
-
Artikelnummer. 16485399
-
-
-
Artikelnummer. 10412741
-
Artikelnummer. 10510733
-
Artikelnummer. 10792552
-
Artikelnummer. 15533115
-
Artikelnummer. 15543115
-
Artikelnummer. 10022403
-
Artikelnummer. 10567131
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10578911
162.00 CHF / 50 Stück -
Catalog No. 10288990
330.00 CHF / 200 Stück -
Catalog No. 15350591
319.00 CHF / 100 Stück -
Catalog No. 10084450
79.45 CHF / 200 Stück -
Catalog No. 10075371
464.00 CHF / 500 Stück -
Catalog No. 10253041
211.00 CHF / 50 Stück -
Catalog No. 10360691
173.22 CHF / 50 Stück -
Catalog No. 10687551
191.00 CHF / 50 Stück -
Catalog No. 10738771
194.00 CHF / 500 Stück -
Catalog No. 11879181
121.00 CHF / 200 Stück -
Catalog No. 10380932
176.80 CHF / 50 Stück -
Catalog No. 10334791
189.52 CHF / 50 Stück -
Catalog No. 10773501
197.64 CHF / 500 Stück -
Catalog No. 11512303
308.97 CHF / 500 Stück -
Catalog No. 10537161
177.96 CHF / 60 Stück
Dokumentation
Product Information
Product Information
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
44Stunden
1Minuten
10Sekunden
31Top-Angebot*Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.