Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10360691 Alle ansehen Corning Produkte
Einzeln verpackt, 50/Karton
Click to view available options
Verpackung:
20/Beutel; 100/Karton
Einzeln verpackt, 50/Karton
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • ‚Energy Star’-Zertifizierung
    • Erneuerbare Energie
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung Einzeln verpackt, 50/Karton
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Zellkultur-Mikroplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,33 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 50/Karton
Wellfarbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Well 0.64 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer12321015 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog Number3799
Chargennummer10521059 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/07/2021 Catalog Number3799
Chargennummer10421002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/07/2021 Catalog Number3799
Chargennummer35420001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog Number3799
Chargennummer32020016 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog Number3799
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol >