Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Deckel | Mit Deckel |
Beschreibung | 96F-Well-Platte, Nunclon Delta, transparent, mit Deckel, steril (10 St./Packung, 160 Packungen/Karton) |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 10 Packungen, 160 Kartons |
Produktlinie | Nunc |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Ausführung des Rahmens | Hoher Steg |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185032 | Bestrahlungszertifikat | 21/02/2025 | 161093 |
185032 | Bestrahlungszertifikat | 07/02/2025 | 161093 |
184619 | Bestrahlungszertifikat | 21/01/2025 | 161093 |
185032 | Konformitätsbescheinigung | 30/01/2025 | 161093 |
184619 | Konformitätsbescheinigung | 09/01/2025 | 161093 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30