Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke:  Corning™ 430639
313.50 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10288990
  • 330.00 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stapelbar, Polystyrol
  • Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
  • Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
  • Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
  • Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
  • Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
  • Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
  • Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
  • Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
Kolben mit schrägem Hals haben folgende Merkmale:
  • Kippschutzumrandung
  • Gegossene Graduierungen
  • Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
  • Auflageleiste an der Oberseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,36 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Rechteckig
Ja
Belüftet
Orange
70 ml
Für eine optimale Zellanhaftung
Schräg
Gewebekulturbehandelt
Steril
25 cm²
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29824036 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number430639
Chargennummer29624035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number430639
Chargennummer28324034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number430639
Chargennummer27724031 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number430639
Chargennummer27424030 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/02/2025 Catalog Number430639
Name des Produkts
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben > Mit schrägen Schultern (mit Antirutsch-Rand); Kultivierungsfläche: 25 cm2; Deckeltyp: belüftet; Volumen: 70 ml; 200 Stück/Karton