Learn More
Corning™ T-75 Zellkulturflaschen, U-Form
Höherer Gebrauchswert bei Beibehaltung des Umfelds für Zellwachstum wie bei Vorgängervarianten. Corning™ U-förmige Zellkulturflaschen zeichnen sich durch eine ergonomische Form mit weniger Ecken für besseres Zellschaben und für die Verwendbarkeit größerer Pipetten aus.
Marke: Corning™ 430641U
303.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Art des Verschlusses: Lieferbar mit Verschlüssen mit Belüftung, aus Phenolharz oder als Stopfen
- 75 cm2 Zellwachstumsfläche
- Weniger Ecken für einfacheres Auskratzen
- Einfacheres Erfassen mit besserem Zugang zum Verschluss
- Gewebekultur-behandelte Oberfläche
- Nicht pyrogen
- Kunststoff entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI
- Steril gemäß SAL 10-6
- 100 % auslaufsicher
- BSE/TSE-konform
- Schräger Hals
- Eingeprägte Skalen ermöglichen Abschätzen von Volumen
- Optionale Entnahme von Flüssigkeit mittels Pipette durch Pipettenöffnung
- Durchgang für Pipetten bis zu 50 ml
- Problemlos stapelbar
- Polystyrol USP-Klasse VI
- Hergestellt nach cGMP-Standards
Spezifikation
9,2 oz. | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
U-förmig | |
Ja | |
Belüftet |
275 ml | |
Zellkultur | |
Schräg | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril | |
75 cm2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
02325008 | Qualitätsbescheinigung | 08/06/2025 | 430641U |
02025007 | Qualitätsbescheinigung | 08/06/2025 | 430641U |
01125005 | Qualitätsbescheinigung | 08/06/2025 | 430641U |
00625003 | Qualitätsbescheinigung | 06/06/2025 | 430641U |
00325002 | Qualitätsbescheinigung | 31/05/2025 | 430641U |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Die Produkte sind ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt.