Learn More
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 12 Wells, einzeln verpackt, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke:  Corning™ 3513
184.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10253041
  • 211.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 x 4
Ja
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Multiwell-Zellkulturplatte
12
50/Karton
Einzeln verpackt
2,26 cm
Durchsichtig
Polystyrol
1,14 ml (Well)
3,8 cm2
Rechteckig
Zellkultur
1 ml
Deckel
1/Packung
50/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 12 Wells, einzeln verpackt, steril > 12-Well; TC-behandelt; 1/Pk; 50/Cs