Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 3300
309.70 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
0,32 cm2 | |
Corning CellBIND Oberfläche | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
CellBIND | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
360 μl | |
Die CellBIND-behandelte Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Medien anzupassen, und verbessert die Zellanhaftung für erhöhtes Zellwachstum und höhere Ausbeute. Sie erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu standardmäßigen Beschichtungen zur Verbesserung der Zellanhaftung. | |
5/Packung | |
Durchsichtig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen