Learn More
Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten
GREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 3340
531.35 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10386612
  • 658.68 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
  • Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
    • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
    • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
    • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,32 cm2
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
96
Steril
360 μl
Die CellBIND-behandelte Oberfläche hilft Zellen, sich an Bedingungen mit reduziertem Serum oder serumfreie Medien anzupassen, und verbessert die Zellanhaftung für erhöhtes Zellwachstum und höhere Ausbeute. Sie erfordert keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu standardmäßigen Beschichtungen zur Verbesserung der Zellanhaftung.
5/Packung
Mit Deckel
8 x 12
Polystyrol
75 bis 200 μl
CellBIND
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton
50/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten > 96-Well; Schwarz