Learn More
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 24 Wells, einzeln verpackt, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke:  Corning™ 3526
Artikelnummer. 10380932
  • 176.80 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 6
Ja
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Multiwell-Zellkulturplatte
24
50/Karton
Einzeln verpackt
1,6 cm
Durchsichtig
Polystyrol
0,57 ml (Well)
1,9 cm2
Rechteckig
Zellkultur
0,5 ml
Deckel
1/Packung
50/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer06825001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/07/2025 Catalog Number3526
Chargennummer06525043 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/07/2025 Catalog Number3526
Chargennummer03925007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/07/2025 Catalog Number3526
Chargennummer01325032 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/06/2025 Catalog Number3526
Chargennummer01225010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/06/2025 Catalog Number3526
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 24 Wells, einzeln verpackt, steril > 24 Wells; Well-Volumen: 3,5 ml; Zellwachstumsfläche: ca. 1,9 cm2; 50/Karton