Learn More
Falcon™ Platten für Gewebekulturen
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Erhältlich mit Gewebekultur behandelten und unbehandelten Oberflächen.Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
- Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
- Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
- Gammasterilisiert
- Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
- Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
- Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
- Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
- Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
- Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt. Einzeln verpackt in wiederverwertbaren PET-Tabletts in Packungen mit 50 Stück; oder in Großpackungen mit Deckeln, entweder in Beuteln mit sechs Stück, 36 pro Packung, oder in Beuteln mit fünf (96-Well-Platten), 50 pro Packung.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 1 Packungen, 50 Kartons |
Bindungsart | TC-behandelt |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen