Learn More
Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini
Stabiles und auslaufsicheres System für bis zu vier Gele.
Marke:  Fisherbrand™ FCVS10TETRAD0.75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15136624
  • 626.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spritzguss-Konstruktion
  • Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
  • Niedrige Puffervolumen
Spezifikation
Spezifikation
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System
100X100-mm-Gleitklemmen, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 0.75-mm-gebundenen Distanzstücken, vier gekerbte Platten, vier 12-well 0.75-mm-Kämme
4
250 bis 1.200 ml
75 x 80 mm
Spritzguss
Kämme mit 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
190 x 130 x 150 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
  • Fisherbrand - Meet the Family
    Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Meet the Family
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini >