Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Vertikaler Geltank
Stabiles und auslaufsicheres System mit einer Kapazität für bis zu vier Gele.
Marke: Fisherbrand™ FCVS10TETRAD1.5
Beschreibung
- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen
- Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im Universaltank
Spezifikation
Mit Gleitklammern 100 x 100 mm, 1.5 mm gebondetem Abstandhalter, vier 12-Well-Kämme mit 1.5 mm | |
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System | |
Spritzguss | |
Gebundener 1,5 mm-Abstandshalter | |
190 x 130 x 150 mm |
80 Proben, 20 Proben pro Gel | |
Gleitklammern 100 x 100 mm, Gießer und externer Ständer, 4 x gekerbte/normale Platten mit 1.5 mm gebondeten Abstandhaltern, vier gekerbte Platten, vier 12-Well-Kämme mit 1.5 mm | |
4 | |
250 bis 1.200 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Vertikaler Geltank > Im Lieferumfang enthalten: Kämme 1.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur