Learn More
Invitrogen™ Minigel-Tank und Blot-Modulset
Alle erforderlichen Geräte für die Proteinseparation und das Western Blot mit Novex™ Gelen, NuPAGE™ Gelen und Bolt™ Bis-Tris Plus-Gelen
Marke: Invitrogen™ NW2000
954.71 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Mini-Gel-Tank (Gelelektrophorese-Tank; Kassettenklammern, links und rechts; Tankbasis; Tankdeckel und Netzadapter) und zwei Mini-Blot-Module (jeweils mit Mini-Blot-Modul mit Dichtung, vier Blotting-Schwämmen, Blotting-Pinzette, Blotting-Walze)
Beschreibung
Dieses Set enthält einen Minigel-Tank zur Proteintrennung und zwei Mini-Blot-Module für den Western-Transfer.
Merkmale des Minigel-Tanks
- Mit einer Vielzahl von Novex™ Gelen, NuPAGE™ Gelen und Bolt Bis-Tris Plus Gelen kompatibel
- Aufnahme von bis zu zwei Gelen pro Durchlauf
- Die Bauweise des Tanks ermöglicht eine parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung
- Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus-Gele in etwa 35 Minuten.
- Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung
- Zudem ist für anwenderfreundliche Western-Transfers die Aufnahme eines Blot-Moduls pro Kammer oder – bei nebeneinanderliegender Anordnung – zweier Blot-Module möglich.
Merkmale der Mini-Blot-Module
- Das Nassübertragungsgerät eignet sich ausschließlich für den Einsatz mit dem Minigel-Tank
- Kompatibel mit Bolt Bis-Tris Plus-Gelen mit einem Gel pro Transfer
- Der universelle Anschluss und die Formdichtung sorgen für eine einfache Bedienbarkeit des Blot-Moduls
- Der Innenaufbau des Blot-Moduls ermöglicht den Einsatz von weniger Methanol-basiertem Transferpuffer pro Transfer
- Unter den empfohlenen Bedingungen und bei konstanter Spannung können Proteine in der Regel in 30 bis 60 Minuten auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen transferiert werden.
Das aktuelle Modell des Mini-Gel-Tanks verfügt über Kassettenklammern mit grauen Nockengriffen, die auf die Verwendung mit den 10 cm Bolt Minigelen sowie NuPAGE und Novex Tris-Glycine Minigelen ausgelegt sind.
Spezifikation
• 1 Mini-Gel-Tank • 2 Blot-Module |
|
Novex™ Mini-Gele | |
Invitrogen™ | |
Minigel-Tank und Blot-Modulset | |
Raumtemperatur |
Bis zu 2 Gele pro Lauf | |
Mini | |
35 min | |
1 set | |
500 VDC |