Learn More
Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini
Stabiles und auslaufsicheres System für bis zu vier Gele.
626.00 CHF - 867.00 CHF
Spezifikation
Typ | Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System |
---|---|
Gelabmessungen | 75 x 80 mm |
Material | Spritzguss |
Anzahl Gele | 4 |
Dicke (metrisch) | Kämme mit 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15136624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD0.75 |
100X100-mm-Gleitklemmen, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 0.75-mm-gebundenen Distanzstücken, vier gekerbte Platten, vier 12-well 0.75-mm-Kämme |
626.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15156624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD0.75CBS |
100 X 100-mm-Blotting-Modul, Gießer und externer Ständer, vier gekerbte/flache Platten mit 0.75-mm-Abstandshalter, vier Platten, vier 12 -Well-Kämme (0.75 mm), vier Kassetten, acht Pads |
867.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15176624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1.5CBS |
100 x 100 mm Blotting-Modul, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1.5 mm Abstandshalter, vier Platten, vier 12 Well Kämme mit 1.5 mm, vier Kassetten, acht Pads |
867.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15116624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1 |
100X100-mm-Gleitklemmen, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1-mm-gebundenen Distanzstücken, vier gekerbte Platten, vier 12-well 1-mm-Kämme |
626.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen
Spezifikation
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System | |
Spritzguss | |
Kämme mit 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm | |
190 x 130 x 150 mm |
75 x 80 mm | |
4 | |
250 bis 1.200 ml |