Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte
Messen Sie in Millimetern Quecksilber, Pfund pro Quadratzoll, Bar, Wasser- und Atmosphärenzählern
Marke:  Fisherbrand™ 90023-82
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11714216
  • 580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Zertifizierte Rückverfolgbarkeit auf NIST-Normen, 40-Zoll-Kabel (102 cm) und Messumformer mit 1/4 NPT-Außengewinde am Edelstahlende. Inkl. einer 9-V-Batterie.
Beschreibung
Beschreibung
Messen Sie in Millimetern Quecksilber, Pfund pro Quadratzoll, Bar, Wasser- und Atmosphärenzählern
Tragbare Messgeräte mit Sensor und Kabel. Zur Verwendung mit allen mit Edelstahl 316 kompatiblen Gasen und Flüssigkeiten. Genauigkeit: 1 % Originalgröße + 1 Stelle.
  • Datenanzeige auf einem leicht ablesbaren LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 0.375 Zoll (1 cm)
  • Mit der DATA HOLD-Taste können Sie die Anzeige anhalten und Messwerte erfassen
  • Speichertaste zum Abrufen der höchsten und niedrigsten Messwerte
  • Einfache Nullstellung per Knopfdruck
  • Zum Aufzeichnen von Ergebnissen kann das Gerät über die serielle RS-232-Schnittstelle an einen Computer oder Datenlogger angeschlossen werden
Bestellinformation
Abmessungen: L 3 x B 1.25 x H 7 in. (3 x 8 x 17.8 cm).
Certifications
Traceable™-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor
Spezifikation
Spezifikation
9 V
3 x 1,25 x 7 in. (7,62 x 3,17 x 17,8 cm)
17,8 cm
3 in.
9.5 oz.
1,25 in.
0,01
−736 bis 1500 mm Hg
ISO 9001/ISO 17025 A2LA/NIST
7 in.
Zertifizierte Rückverfolgbarkeit auf NIST-Normen, 40 Zoll Kabel (102 cm) und Messumformer mit 1/4 NPT-Außengewinde am Edelstahlende; auch eine 9 V Batterie ist enthalten
7,62 cm
0,26 kg
3,17 cm
LCD
Druck-/Unterdruckmesser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Druck-/Vakuummessgeräte > -736 bis +37,500 mmHg