Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9856
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10055704
  • 291.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ 1 M Tris in molekularbiologischer Qualität, pH 8,0, wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 M
Flüssigkeit
500 ml
Molekularbiologie
8
Ambion™
1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2830971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9856
Chargennummer2803841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9856
Chargennummer2865894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9856
Chargennummer2893656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9856
Chargennummer2906696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9856
Name des Produkts
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, RNase-frei > 500 ml