Learn More
Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini
Beschreibung
- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen
Spezifikation
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System | |
100X100-mm-Gleitklemmen, Laufrolle und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1-mm-gebundenen Distanzstücken, vier gekerbte Platten, vier 12-well 1-mm-Kämme |
|
4 | |
250 bis 1.200 ml |
75 x 80 mm | |
Spritzguss | |
Kämme mit 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm | |
190 x 130 x 150 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vertical gel tank Verti-gel Mini >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur