Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Vertikaler Geltank
Stabiles und auslaufsicheres System mit einer Kapazität für bis zu vier Gele.
Marke: Fisherbrand™ FCVS10TETRAD1CBS
Beschreibung
- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen
- Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im Universaltank
Spezifikation
Mit Blotting-Modul: 100x100 mm, 1 mm Abstandshalter, 1 mm Kamm | |
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System | |
Spritzguss | |
1 mm-Abstandshalter | |
190 x 130 x 150 mm |
80 Proben, 20 Proben pro Gel | |
Blotting-Modul 100 x 100 mm, Nachlauf und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1 mm-Abstandshalter, vier Platten, vier 12 Well 1-mm-Kämme, vier Kassetten, acht Pads | |
4 | |
250 bis 1.200 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family