Learn More
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.
Marke:  Asecos™ 3293600130607
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527839
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit – Schrankgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit außerhalb des Lagerraums montierten Sicherheitselementen für erhöhten Korrosionsschutz
  • Zwei in einem – zwei hermetisch getrennte Staufächer ermöglichen die isolierte Lagerung von Säuren und Basen in einem Schrank
  • Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar, Integration in ein bestehendes Verriegelungssystem möglich
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Umluftfiltersystem, ideal für den direkten Einbau in sehr geräuscharmen Arbeitsbereichen, nur ca. 39 dB
  • Mit mehrstufigem Breitbandfilter
  • Die Überwachungselektronik für die Extraktion umfasst Kühlgerätekabel und Netzstecker
  • Optischer und akustischer Alarm einschließlich potentialfreiem Alarmkontakt
  • Display mit innovativem Touch Panel
  • Manuelle Überprüfung der Filtersättigung
  • Umweltfreundlich mit längerer Filterlebensdauer und einem wiederverwendbaren Filtersystem
Spezifikation
Spezifikation
EN 14727
565 x 485 x 1865 mm
Flügel
8 Einlegeböden mit Bodenwanne (25 kg/11 l), maximale Beladung 300 kg
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
8 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne
615 x 1197 x 2300 mm
Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe
2
330,7 kg
Stahl
Name des Produkts
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke > 8 x 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne