Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E S3™ E-3603 flexiblen Schläuche in Vakuumausführung eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences ACF00020
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
Spezifikation
1/4 in. | |
Tygon S3 E-3603 | |
15.9 mm | |
15 m | |
4.8 mm | |
13 mm bend radius | |
Schläuche |
6.4 mm | |
0,625 in. | |
50 ft. | |
3/16 in. | |
Durchsichtig | |
53 psi bei 73 Grad F |