Learn More
Thermo Scientific™ National Mikrovolumen Einsätze Klarglasfläschchen 0.35 ml
Thermo Scientific™ National Mikrovolumen-Einsätze sind in Pulled-Point- oder Precision-Point-Ausführung für unterschiedliche Applikationsanforderungen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-542
207.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10164234
  • 209.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus transparentem, hochwertigem 33 Expansions-Borosilikatglas Typ 1, Glasklasse A
  • 13 mm-Bördel-/Schnappringausführung zur Verwendung mit 13 mm-Aluminiumdichtungen oder Kim-Snap-Verschlüssen
  • Unter anderem kompatibel mit Autosamplern von Dionex, Shimadzu, Spark Holland, Varian, VWR (Merck)/Hitachi und Waters (Wisp-Karussell mit 48 Positionen).
  • Die selbstausrichtenden Polyspring™-Einsätze besitzen eine Polyethylen-Feder, die den Boden des Einsatzes zentriert und als Nadelpuffer wirkt
  • Precision-Point-Einsätze ermöglichen maximale Probenextraktion
  • Zur Verwendung mit Einsätzen ohne Polyspring-Metallfeder
  • Verschlusskappen separat bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 mm
4 ml
45 mm
Borosilikatglas
100
Bördel-/Schnappringfläschchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ National Mikrovolumen Einsätze Klarglasfläschchen 0.35 ml > 4 ml