Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ PTFE-beschichteter Glassockel mit Fritte
Für 47 mm-Vakuumfiltrationseinheit
Marke:  DWK Life Sciences 419372
158.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12421581
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
47mm-Vakuumfiltrationseinheit
Glas, PTFE, PTFE
Support Base
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ PTFE-beschichteter Glassockel mit Fritte > Glassockel für Filtergröße: 47mm