Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603 Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Bereich Labor, Lebensmittel und Getränke, Biopharmazie und Analysegeräte. Cole-Parmer™ Tygon™ E-3603 Vakuumschläuche lassen sich in engen Kurvenradien biegen und ganz einfach anschließen.
Marke: Masterflex™ 06414-20
119.92 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Nicht-DEHP-Vakuumschläuche sind für den Einsatz mit allgemeinen Labor-, Lebensmittel- und Getränkeprodukten, biopharmazeutischen und analytischen Geräten vorgesehen.
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
USP Klasse VI, GMP und NSF 51 | |
0,25 in. | |
0,62 in. | |
9,8 ft. | |
0,18 in. | |
Allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getr├ñnke- sowie Biopharma-Anwendungen. Vakuumanwendungen von 29.9┬áin. Hg (760┬ámm Hg) bei 23┬á°C (73┬á°F) | |
Je 1 x | |
Durchsichtig | |
49 psi | |
73 °C |
Autoklavierbar | |
6.4 mm | |
16 mm | |
3 m | |
4.8 mm | |
-50 °C | |
Steril | |
Flexibel | |
29,9 inHg | |
Vakuumschläuche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15