Learn More
R&L Enterprises™ Stativklemme aus Aluminium
Zum sicheren Befestigen von Objekten mit einem Durchmesser von 2 mm bis 90 mm. R&L Enterprises™ Stativklemmen besitzen Klemmbacken aus Aluminiumlegierung. Alle übrigen Teile sind aus plattiertem Messing.
Marke:  R&L Enterprises™ Z0104
Artikelnummer. 11785376
  • 26.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Bauweise gewährleistet einen festen Griff bei allen Öffnungswinkeln
  • Mit fester Korkbeschichtung der Klemmen
Spezifikation
Spezifikation
Stativklemme
Aluminium
Für die Verwendung mit 85 mm Durchmesser
Vier beschichtete Steckkorken
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stativklemme aus Aluminium > Kann verwendet werden mit: Für die Verwendung mit 85 mm Durchmesser