Learn More
Fisherbrand™ Stativmuffen
Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. R&L Enterprises™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ 2005/1
Artikelnummer. 11745386
  • 12.26 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
  • Für den Gebrauch mit Stativen mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Blaue Kunststoff-Kopfschraube
16 mm
Stativmuffe
Für Stangen mit Durchmessern von bis zu 16 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stativmuffen > Im Lieferumfang enthalten: Blaue Kunststoff-Kopfschraube